424056
Pentadecylmagnesium bromide solution
0.5 M in diethyl ether
About This Item
Productos recomendados
idoneidad de la reacción
reaction type: Grignard Reaction
concentración
0.5 M in diethyl ether
bp
34.6 °C
densidad
0.793 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCC[Mg]Br
InChI
1S/C15H31.BrH.Mg/c1-3-5-7-9-11-13-15-14-12-10-8-6-4-2;;/h1,3-15H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
NNIBYWYQYUJVFG-UHFFFAOYSA-M
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-40.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-40 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)