349488
Azidotrimethyltin(IV)
97%
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
mp
117-120 °C (lit.)
grupo funcional
azide
cadena SMILES
C[Sn](C)(C)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/3CH3.N3.Sn/c;;;1-3-2;/h3*1H3;;/q;;;-1;+1
Clave InChI
OSJRGDBEYARHLX-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Since the preparation of the first organic azide, phenyl azide, by Peter Griess in 1864 this energy-rich and versatile class of compounds has enjoyed considerable interest.