347094
(Chloromethyl)dimethylphenylsilane
98%
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.520 (lit.)
bp
106-107 °C/15 mmHg (lit.)
densidad
1.024 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadena SMILES
C[Si](C)(CCl)c1ccccc1
InChI
1S/C9H13ClSi/c1-11(2,8-10)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,8H2,1-2H3
Clave InChI
RJCTVFQQNCNBHG-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
195.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
91 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)