Merck
295469
Sigma-Aldrich
2-Methylpropene
99%
Sinónimos:
Isobutylene
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2C=CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
56.11
Beilstein:
773645
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
densidad de vapor
2 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
3278 mmHg ( 37.7 °C)
Ensayo
99%
temp. de autoignición
869 °F
bp
−6.9 °C (lit.)
mp
−140 °C
cadena SMILES
CC(C)=C
InChI
1S/C4H8/c1-4(2)3/h1H2,2-3H3
Clave InChI
VQTUBCCKSQIDNK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2-methylpropene is used to synthesize S-(+)-2,2-Dimethylcyclopropane carboxylic acid via asymmetric cyclopropanation reaction.
Aplicación
2-Methylpropene can be used in the following reactions:
  • Asymmetric synthesis of S-(+)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylic acid, a key building block for the synthesis of cilastatin.
  • Alkylation of p-xylene to form t-butyl-p-xylene catalyzed by a heteropolyacid.
  • Synthesis of poly(2-methylpropene) or polyisobutene.
Envase
Supplied in a Sure/Pac cylinder and has a brass needle valve with a male 1/4" NPTF outlet thread installed. Before using the cylinder, ensure that the valve is closed, then remove the galvanized steel hex cap that seals the outlet valve.
Compatible with the following:
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Opcional
Referencia del producto
Descripción
Precios
espiga
Referencia del producto
Descripción
Precios
regulador
Referencia del producto
Descripción
Precios
también adquirido normalmente con este producto
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
FlameGas cylinder
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
-112.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-80 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Selective alkylation of p-xylene with 2-methylpropene by 12-tungstophosphoric acid.
Soeda H, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 23(5), 909-912 (1994)
The synthesis of S-(+)-2, 2-dimethylcyclopropane carboxylic acid: a precursor for cilastatin.
Wang Q, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 9(22), 3971-3977 (1998)
Molybdenum (III) Compounds as Catalysts for 2?Methylpropene Polymerization.
Hijazi A K, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 46(38), 7290-7292 (2007)
The synthesis of S-(+)-2, 2-dimethylcyclopropane carboxylic acid: a precursor for cilastatin
Wang Q, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 9, 3971-3977 (1998)
Francesco Frusteri et al.
Bioresource technology, 118, 350-358 (2012-06-19)
Etherification of glycerol (GLY) with isobutylene (IB) to produce biofuels was investigated in liquid phase using spherical silica supported Hyflon® catalysts (SSHC). As reference catalyst, Amberlyst® 15 (A-15) acid ion-exchange resin was used. Experiments were carried out in batch mode