Merck
255343
Sigma-Aldrich
Isopropyl bromoacetate
99%
About This Item
Fórmula lineal:
BrCH2CO2CH(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
181.03
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.444 (lit.)
bp
59-61 °C/10 mmHg (lit.)
densidad
1.399 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ester
cadena SMILES
CC(C)OC(=O)CBr
InChI
1S/C5H9BrO2/c1-4(2)8-5(7)3-6/h4H,3H2,1-2H3
Clave InChI
JCWLEWKPXYZHGQ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Isopropyl bromoacetate has been used in the synthesis of biaryl sulphonamide derivatives.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Jon J Hangeland et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 18(2), 474-478 (2007-12-28)
T-type calcium channel antagonists were designed using a protocol involving the program SPROUT and constrained by a ComFA-based pharmacophore model. Scaffolds generated by SPROUT were evaluated based on their ability to be translated into structures that were synthetically tractable. From