252069
Chlorodifluoroacetic anhydride
98%
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.347 (lit.)
bp
96-97 °C (lit.)
densidad
1.395 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
anhydride
chloro
ester
fluoro
cadena SMILES
FC(F)(Cl)C(=O)OC(=O)C(F)(F)Cl
InChI
1S/C4Cl2F4O3/c5-3(7,8)1(11)13-2(12)4(6,9)10
Clave InChI
VBJIFLOSOQGDRZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- for dual element acetylation tagging derivatization of amines by using microwave sustained helium emission detector
- as derivatization reagent in determination of estrone and 17β-estradiol in hair by GC-MS
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?