192031
Poly(acrylic acid) partial sodium salt solution
average Mw ~5,000 by GPC, 50 wt. % in H2O
Sinónimos:
Acrylic acid-sodium acrylate copolymer, Sodium acrylate-acrylic acid copolymer
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
mol peso
average Mw ~5,000 by GPC
composición
Na, 0.5%
concentración
50 wt. % in H2O
índice de refracción
n20/D 1.418
Categorías relacionadas
Aplicación
Poly(acrylic acid) partial sodium saltsolution(PAAPSS) can be used to fabricate humidity sensors as it is superhydrophilic in nature and allows the adsorption of the maximum number ofavailable water molecules onto the active layer. The addition of PAAPSSsignificantly increases sensitivity while maintaining stability.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?