152099
2,3,4-Trimethoxybenzaldehyde
99%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3O)3C6H2CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
196.20
Beilstein:
981091
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
solid
índice de refracción
n20/D 1.5547 (lit.)
bp
168-170 °C/12 mmHg (lit.)
mp
38-40 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
cadena SMILES
[H]C(=O)c1ccc(OC)c(OC)c1OC
InChI
1S/C10H12O4/c1-12-8-5-4-7(6-11)9(13-2)10(8)14-3/h4-6H,1-3H3
Clave InChI
UCTUXUGXIFRVGX-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2,3,4-Trimethoxybenzaldehyde was used to study the effects of 2,3,4-trimethoxybenzaldehyde on tubulin-dependent GTP hydrolysis.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
C M Lin et al.
The Journal of biological chemistry, 256(17), 9242-9245 (1981-09-10)
The effects of a number of antimitotic drugs on the GTPase activity of tubulin were examined. The previously reported stimulation with colchicine and inhibition with podophyllotoxin and vinblastine wee confirmed. Maytansine, which competes with vinblastine in binding to tubulin, was