1613597
USP
Sodium bromide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
presión de vapor
1 mmHg ( 806 °C)
familia API
sodium bromide
fabricante / nombre comercial
USP
mp
755 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
[Na+].[Br-]
InChI
1S/BrH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Clave InChI
JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
- Sodium Bromide Compounded Injection, Veterinary
- Sodium Bromide Compounded Oral Solution, Veterinary
- Potassium Bromide Compounded Oral Solution, Veterinary
Nota de análisis
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)