1613021
USP
Desiccant, Medium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Dioxosilane, Oxo(oxoalumanyloxy)alumane
About This Item
Productos recomendados
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecules)
Formato
neat
cadena SMILES
[Si](=O)=O.[Al](=O)O[Al]=O
InChI
1S/2Al.O2Si.3O/c;;1-3-2;;;
Clave InChI
HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)