1547903
USP
Polyoxyl 40 stearate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Polyethylene glycol monostearate
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
polyoxyl
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O(CCO)C(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C20H40O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(22)23-19-18-21/h21H,2-19H2,1H3
Clave InChI
RFVNOJDQRGSOEL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)