Merck
1466674
USP
N-Nitrosodimethylamine (NDMA)
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
N-Methyl-N-nitrosomethanamine, NDMA
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C2H6N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
74.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
envase
pkg of 1 mg
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecules)
Formato
single component solution (solution in methanol)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
N(N=O)(C)C
InChI
1S/C2H6N2O/c1-4(2)3-5/h1-2H3
Clave InChI
UMFJAHHVKNCGLG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This product is provided as delivered and specified by the USP Pharmacopoeia. For further information and support, including certificate/ product information sheets, please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
N-Nitrosodimethylamine (NDMA) USP reference standard is intended for use only as specificallyprescribed in the United States Pharmacopoeia.
It is also used to prepare standard, standard stock, nitrosamine RS stock, nitrosamine standards stock solution mixture, and sensitivity stock solutions to determine NDMA impurity in drug substances and drug products(valsartan, irbesartan, and losartan potassium etc.) by chromatography method according to the general chapter 〈1469〉 of United States Pharmacopeia.
Nota de análisis
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Otras notas
This product is part of USP Biologics Program.
Sales restrictions may apply.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
?1469? NITROSAMINE IMPURITIES
United States Pharmacopeia, 46(5) (2021)
Artículos
Visión general de los ensayos de las impurezas nitrosamínicas, las regulaciones mundiales y las consideraciones clave en la selección de los filtros para la preparación y el análisis de las muestras.
Visión general de los ensayos de las impurezas nitrosamínicas, las regulaciones mundiales y las consideraciones clave en la selección de los filtros para la preparación y el análisis de las muestras.
An overview of nitrosamine impurity testing, worldwide regulations, and key considerations in filter selection for sample preparation and analysis.
An overview of nitrosamine impurity testing, worldwide regulations, and key considerations in filter selection for sample preparation and analysis.
Ver todo