1268819
USP
Etoposide Phosphate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
(5R,5aR,8aR,9S)-9-[4,6-O-(R)-Ethylidene-D-glucopyranosyloxy]-5,8,8a,9-tetrahydro-5-[3,5-dimethoxy-4-(phosphonooxy)phenyl]furo[3’,4’:6,7]naphtho[2,3-d]-1,3-dioxol-6(5aH)-one)
About This Item
Productos recomendados
familia API
etoposide
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
USP
cadena SMILES
[P](=O)(Oc1c(cc(cc1OC)[C@H]2[C@@H]3[C@@H]([C@@H](c6c2cc7c(c6)OCO7)O[C@@H]4O[C@H]5[C@@H](O[C@@H](OC5)C)[C@@H]([C@H]4O)O)COC3=O)OC)(O)O
InChI
1S/C29H33O16P/c1-11-38-9-20-27(42-11)23(30)24(31)29(43-20)44-25-14-7-17-16(40-10-41-17)6-13(14)21(22-15(25)8-39-28(22)32)12-4-18(36-2)26(19(5-12)37-3)45-46(33,34)35/h4-7,11,15,20-25,27,29-31H,8-10H2,1-3H3,(H2,33,34,35)/t11-,15+,20-,21-,22+,23-,24-,25-,27-,29+/m1/s1
Clave InChI
LIQODXNTTZAGID-OCBXBXKTSA-N
Descripción general
Aplicación
- Etoposide Phosphate for Injection
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)