Y0002226
Forsythoside A
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Forsythiaside
About This Item
Productos recomendados
API family
forsythoside
manufacturer/tradename
EDQM
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO[C@@H]4O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]4O)O)O)C)OC(=O)\C=C\c3cc(c(cc3)O)O)O)O)OCCc2cc(c(cc2)O)O
InChI
1S/C29H36O15/c1-13-22(35)23(36)25(38)29(42-13)41-12-20-27(44-21(34)7-4-14-2-5-16(30)18(32)10-14)24(37)26(39)28(43-20)40-9-8-15-3-6-17(31)19(33)11-15/h2-7,10-11,13,20,22-33,35-39H,8-9,12H2,1H3/b7-4+/t13-,20+,22-,23+,24+,25+,26+,27+,28+,29+/m0/s1
InChI key
DTOUWTJYUCZJQD-UJERWXFOSA-N
General description
Application
Packaging
Other Notes
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)