PHR9148
2-[5-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)-1H-indol-3-yl]ethanol
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinónimos:
Rizatriptan Benzoate impurity F (PhEur)
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
familia API
rizatriptan
Línea del producto
TraceCERT®
Formulario
solid
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[n]3(ncnc3)Cc1cc2c([nH]cc2CCO)cc1
InChI
1S/C13H14N4O/c18-4-3-11-6-15-13-2-1-10(5-12(11)13)7-17-9-14-8-16-17/h1-2,5-6,8-9,15,18H,3-4,7H2
Clave InChI
WXWBRTKSGCYLQS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate. Download
your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Aplicación
Productos recomendados
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)