PHL86245
Pellitorine
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
(2E,4E)-N-(2-Methylpropyl)-2,4-decadienamide, (2E,4E)-N-Isobutyl-2,4-decadienamide, 2E,4E-Decadienoic acid N-isobutylamide, trans-Pellitorin, trans-Pellitorine
About This Item
Productos recomendados
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥90.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
format
neat
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C14H25NO/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-14(16)15-12-13(2)3/h8-11,13H,4-7,12H2,1-3H3,(H,15,16)/b9-8+,11-10+
InChI key
MAGQQZHFHJDIRE-BNFZFUHLSA-N
Categorías relacionadas
General description
Biochem/physiol Actions
Other Notes
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)