Merck
PHL85769
Rebaudioside J
phyproof® Reference Substance
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C50H80O27
Número de CAS:
Peso molecular:
1113.15
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
cadena SMILES
C=C1[C@@]2(O[C@]3([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O[C@]4([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)[C@H]3O[C@]5([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C[C@]6(C1)CC[C@]7([H])[C@@](C(O[C@@H]8O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]8O[C@@]9([H])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C
Descripción general
Componentof stevia.
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)