PHL85733
Desoxyrhapontigenin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
3,5-Dihydroxy-4′-methoxy-trans-stilbene, 4′-O-Methylresveratrol, 4′-Methoxy-3,5-stilbenediol, 4-Methoxyresveratrol, Resveratrol 4′-methyl ether
About This Item
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O(C)c1ccc(cc1)\C=C\c2cc(cc(c2)O)O
InChI
1S/C15H14O3/c1-18-15-6-4-11(5-7-15)2-3-12-8-13(16)10-14(17)9-12/h2-10,16-17H,1H3/b3-2+
Clave InChI
IHVRWFJGOIWMGC-NSCUHMNNSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)