PHL84193
Vitexin 2′′-glucoside
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
2′′-Glucosylvitexin, 4′,5,7-Trihydroxyflavone 8-C-(2′′-glucosylglucoside), Flavosativaside
About This Item
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
cadena SMILES
OC1=CC(O)=C(C(C=C(C2=CC=C(O)C=C2)O3)=O)C3=C1[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O[C@]5([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O
InChI
1S/C27H30O15/c28-7-15-20(35)22(37)26(42-27-23(38)21(36)19(34)16(8-29)41-27)25(40-15)18-12(32)5-11(31)17-13(33)6-14(39-24(17)18)9-1-3-10(30)4-2-9/h1-6,15-16,19-23,25-32,34-38H,7-8H2/t15-,16-,19-,20-,21+,22+,23-,25+,26-,27+/m1/s1
Clave InChI
FYTOTHFWELWOCG-OAFKVUNRSA-N
Descripción general
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)