PHL83915
Tectochrysin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
5-Hydroxy-7-methoxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, 5-Hydroxy-7-methoxyflavone, 7-Methylchrysin
About This Item
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
Formato
neat
cadena SMILES
[o]1c2c([c](cc1c3ccccc3)=O)c(cc(c2)OC)O
InChI
1S/C16H12O4/c1-19-11-7-12(17)16-13(18)9-14(20-15(16)8-11)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,17H,1H3
Clave InChI
IRZVHDLBAYNPCT-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)