PHL83572
Corynoxine B
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
7-Isocorynoxine
About This Item
Productos recomendados
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥75.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1NC2=CC=CC=C2[C@@]31[C@@](C[C@H](/C(C(OC)=O)=C\OC)[C@H](CC)C4)([H])N4CC3
Categorías relacionadas
General description
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)