Merck
PHL83533
Quercetin 3-O-β-gentiobioside
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Quercetin 3-O-β-gentiobioside, 3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavone 3-gentiobioside
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H30O17
Número de CAS:
Peso molecular:
626.52
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
cadena SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)OC[C@H]2O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O)O)Oc3[c](c4c([o]c3c5cc(c(cc5)O)O)cc(cc4O)O)=O
Clave InChI
FDRQPMVGJOQVTL-DEFKTLOSSA-N
Descripción general
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Otras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: primula
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)