Merck
PHL80087
(±)-Alcanfor
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
1,7,7-trimetilbiciclo[2,2.1]heptan-2-ona
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H16O
Número de CAS:
Peso molecular:
152.23
Beilstein:
1907611
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
primary reference standard
densidad de vapor
5.2 (vs air)
presión de vapor
4 mmHg ( 70 °C)
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (GC)
Formulario
powder
lim. expl.
3.5 %
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
bp
204 °C (lit.)
mp
175-177 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[H][C@](CC1=O)(CC2)C(C)(C)[C@]12C
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
Clave InChI
DSSYKIVIOFKYAU-XCBNKYQSSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Otras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: cinnamomum curcuma salvia
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 Inhalation
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
147.9 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
64.4 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)