CRM48026
Disolución de BTEX
certified reference material, TraceCERT®, 200 μg/mL each component in methanol
Sinónimos:
BTEX Solution, UST BTEX Mix
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Línea del producto
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
Características
standard type calibration
envase
ampule of 1 mL
concentración
200 μg/mL each component in methanol
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
petroleum
Formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Información legal
Analito
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Protocolos
GCxGC excels in compound resolution, making it indispensable in analytical chemistry for complex samples.
GCxGC excels in compound resolution, making it indispensable in analytical chemistry for complex samples.
GCxGC excels in compound resolution, making it indispensable in analytical chemistry for complex samples.
GCxGC excels in compound resolution, making it indispensable in analytical chemistry for complex samples.