CRM40606
IPDI-DBA-d9 Oligomers Standard
certified reference material, in methanol (varied conc.), ampule of 1 mL
Sinónimos:
Isophorone diisocyanate dibutylamine-d9 oligomers standard
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Línea del producto
TraceCERT®
envase
ampule of 1 mL
concentración
in methanol (varied conc.)
aplicaciones
environmental
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
Otras notas
Información legal
Analito
recogida de la muestra
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
48.9 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.4 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)