96957
Diphenyl carbonate
analytical standard
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
técnicas
HPLC: suitable
bp
301-302 °C (lit.)
mp
79-82 °C (lit.)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O=C(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2
InChI
1S/C13H10O3/c14-13(15-11-7-3-1-4-8-11)16-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Clave InChI
ROORDVPLFPIABK-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
334.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
168 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)