Merck
89217
Supelco
Propyl benzoate
analytical standard
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CO2CH2CH2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
164.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.21
grado
analytical standard
Nivel de calidad
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.501 (lit.)
bp
229.5 °C/766 mmHg (lit.)
densidad
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
CCCOC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-8-12-10(11)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3
Clave InChI
UDEWPOVQBGFNGE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>212.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 100 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)