Documentos clave
821972
TSKgel® NH2-100 (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1.5 cm × 3.2 mm, amino phase,amine phase
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
Nombre del producto
TSKgel® NH2-100 Guard Cartridge, phase amine, L × I.D. 1.5 cm × 3.2 mm, 3 μm particle size, pkg of 3 ea
Materiales
stainless steel
Agency
suitable for USP L8
Línea del producto
TSKgel®
envase
pkg of 3 ea
fabricante / nombre comercial
Tosoh 21972
Parámetros
0-100% organic solvent
10-50 °C temperature
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
1.5 cm × 3.2 mm
superficie
450 m2/g
Matriz
silica particle platform
grupo activo de la matriz
amine phase
amino phase
tamaño de partícula
3 μm
tamaño de poro
100 Å
pH operativo
2.0-7.5
técnica de separación
anion exchange
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Descripción general
Guard Cartridge for 4.6mmID NH2-100 columns, 3μm, 3pk
Forma física
Shipped in 85% acetonitrile - 15% water.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
obligatorio pero no suministrado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)