82030-U
Hamilton® PRP-1 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, PEEK hardware
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Hamilton PRP-1 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, PEEK hardware
Materiales
PEEK column
Agency
suitable for USP L21
fabricante / nombre comercial
Hamilton
envase
1 ea of
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Matriz
PS-DVB particle platform
polymeric
grupo activo de la matriz
polymer
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
100 Å
pH operativo
1-14
técnica de separación
reversed phase
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)