819008
TSKgel® Octadecyl-4PW (7 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1.5 cm × 3.2 mm, C18 (octadecyl) phase
Sinónimos:
TSKgel® Reversed Phase HPLC Guard Cartridge
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
TSKgel® Octadecyl-4PW Guard Cartridge, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 1.5 cm × 3.2 mm, 7 μm particle size, pkg of 3 ea
Materiales
stainless steel
Línea del producto
TSKgel®
envase
pkg of 3 ea
fabricante / nombre comercial
Tosoh Octadecyl-4PW, 19008
Extensión del etiquetado
1 meq/mL ligand density (estimate)
Parámetros
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
0.22 mL/min flow rate
5-50 °C temperature
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
1.5 cm × 3.2 mm
Matriz
polymer particle platform
grupo activo de la matriz
C18 (octadecyl) phase
tamaño de partícula
7 μm
tamaño de poro
500 Å
pH operativo
2-12
técnica de separación
reversed phase
Descripción general
Reversed-phase liquid chromatography (RPLC) is the preferred method for analysis and purification of polar and nonpolar compounds that are soluble in mixtures of water and organic solvents.
Forma física
Información legal
obligatorio pero no suministrado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)