Documentos clave
813998
Endfitting with fixed 1 μm frit
stainless steel, pore size 1 μm, pkg of 1 ea
Sinónimos:
TSKgel® Hardware and Accessories
About This Item
UNSPSC Code:
41115700
material
stainless steel
product line
TSKgel®
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Tosoh 13998
technique(s)
HPLC: suitable
pore size
1 μm
compatibility
Tosoh TSKgel® NPR columns
Legal Information
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)