Documentos clave
813066
TSKgel® Boronate-5PW (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, m-aminophenyl boronate phase
Sinónimos:
Columna para HPLC TSKgel® boronato-5PW
About This Item
UNSPSC Code:
41115700
L × I.D.:
7.5 cm × 7.5 mm
particle size:
10 μm
matrix active group:
m-aminophenyl boronate phase
pore size:
1000 Å
matrix:
polymer particle platform
Nombre del producto
Columna para HPLC TSKgel® boronato-5PW, phase m-aminophenyl boronate, L × I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, 10 μm particle size
material
PEEK
product line
TSKgel®
analyte chemical class(es)
proteins
manufacturer/tradename
Tosoh Boronate-5PW, 13066
parameter
≤20% organic solvent
≤3 M salt concentration
1.2 mL/min flow rate
30 bar max. pressure
≥ 0 °C temperature
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
7.5 cm × 7.5 mm
matrix
polymer particle platform
matrix active group
m-aminophenyl boronate phase
particle size
10 μm
pore size
1000 Å
operating pH
2-9
capacity
40 μmol/mL adsorption capacity (sorbitol)
compatibility
mode of use affinity HPLC
separation technique
affinity
storage temp.
2-8°C
General description
Las columnas de afinidad TSKgel de resina (partículas de 10 μm) y de gran rendimiento separan o purifican muchas enzimas y otras proteínas.
El acoplamiento del m-aminofenil boronato al soporte polimérico de TSKgel 5PW produce un ligando capaz de formar un anión boronato tetraédrico en condiciones de pH alcalino. Esta estructura aniónica puede unirse a grupos 1,2 cis-diol, como los que se encuentran en los carbohidratos, compuestos que contienen carbohidratos y las catecolaminas. La interacción entre el anión boronato y los grupos 1,2 cis-diol aumenta en presencia de iones Mg2+ y es inhibida por los tampones que contienen aminas. La adsorción a la matriz de boronato-5PW de TSKgel tiene lugar en tampones básicos como HEPES y la morfolina, mientras que la desorción tiene lugar en carbohidratos o en una fase móvil que contiene aminas como el sorbitol o el Tris.
Sus aplicaciones son: ácidos nucleicos, catecolaminas, nucleósidos y nucleótidos.
Recommended products
Descubra los reactivos LiChropur ideales para análisis mediante HPLC o LC-MS
Legal Information
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
guard column
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)