Documentos clave
807652
TSKgel® Phenyl-5PW (20 µm) HPLC Columns
L x I.D. 2.5 cm × 6 mm, phenyl phase
Sinónimos:
TSKgel® Phenyl-5PW HPLC Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
Nombre del producto
TSKgel® QC-PAK GFC Column, phase phenyl, L × I.D. 2.5 cm × 6 mm, 20 μm particle size
Materiales
PEEK
Línea del producto
TSKgel®
fabricante / nombre comercial
Tosoh Phenyl-5PW, 07652
Parámetros
≤4 M salt concentration
≤50% organic solvent
10-50 °C temperature
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
2.5 cm × 6 mm
Matriz
polymer particle platform
grupo activo de la matriz
phenyl phase
tamaño de partícula
20 μm
tamaño de poro
1000 Å
pH operativo
2-12
técnica de separación
hydrophobic interaction (HIC)
Descripción general
TSKgel Guardgel kits contain:
  • 5 mL Guardgel packing material
  • Column holder, consisting of external reducing union, cap, frit, 2 ferrules
  • Column, 25 mm x 9.5 mm OD x 6 mm ID, 2 μm frit at 10 mm depth, 1/16" exit
  • 2 Replacement frits
  • Capillary tubing, 5 cm x 1/16" OD x 0.01" ID
  • Nuts and ferrules, 10-32 threads for 1/16" tubing, 2 each
  • All hardware is 316 stainless steel
Forma física
Shipped in water.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
precolumna
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
102.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
39 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)