80190
[(3R)-3-Hydroxy-hexadec-9-enoyl]-L-carnitine-(N-methyl-d3), predominantly cis
analytical standard
Sinónimos:
(2R)-3-Carboxy-2-[[(3R)-3-hydroxy-1-oxo-9-hexadecen-1-yl]oxy]-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-1-propanaminium inner salt, (3R)-3-Hydroxypalmitoleyl-L-carnitine-(N-methyl-d3)
About This Item
Productos recomendados
grade
analytical standard
assay
≥90.0% (HPLC)
optical activity
[α]/D -14.0 to -8.0°, c = 0.1 in methanol
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
extent of labeling
≥99%
storage temp.
−20°C
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)