77655
4-Chlororesorcinol
analytical standard
Sinónimos:
1,3-Dihydroxy-4-chlorobenzene
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥95.0% (GC)
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
147 °C/18 mmHg (lit.)
mp
106-108 °C (lit.)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Oc1ccc(Cl)c(O)c1
InChI
1S/C6H5ClO2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3,8-9H
Clave InChI
JQVAPEJNIZULEK-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
248.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
120 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)