72849
Dimethyl adipate
analytical standard
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
temp. de autoignición
680 °F
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
lim. expl.
8.1 %
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.428 (lit.)
bp
109-110 °C/14 mmHg (lit.)
mp
8 °C (lit.)
densidad
1.062 g/mL at 20 °C (lit.)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
COC(=O)CCCCC(=O)OC
InChI
1S/C8H14O4/c1-11-7(9)5-3-4-6-8(10)12-2/h3-6H2,1-2H3
Clave InChI
UDSFAEKRVUSQDD-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)