58626
Tee
zero dead volume, for connecting 1/16 in., bore size 0.25 mm
Sinónimos:
Uniones Valco®
About This Item
Productos recomendados
Materiales
stainless steel
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
VICI Valco® ZT1C
calibre tamaño
0.25 mm
Adaptador
10-32 female Valco for 1/16 in. O.D. tubing (fittings included)
compatibilidad
for connecting 1/16 in.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)