Merck
57527
Supelco
Docosanoic-1,2,3,4-13C4 acid
analytical standard
Sinónimos:
Behenic acid-1,2,3,4-13C4
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C4C18H44O2
Peso molecular:
344.55
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.13
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥95.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
extent of labeling
≥99%
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=[13C](O)[13CH2][13CH2][13CH2]CCCCCCCCCCCCCCCCCC
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)