55213
HPLC column connector
for use with Discovery and SUPELCOSIL Columns, 3.0, 4.0, 4.6 mm I.D.
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
Productos recomendados
Nombre del producto
HPLC column connector,
compatibilidad
for use with Discovery and SUPELCOSIL columns, 3.0, 4.0, 4.6 mm I.D.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)