Documentos clave
55205
Supelco
Supelguard HPLC Guard Cartridge Holder
Direct-Connect, for use with Supelguard cartridge (2 cm L. x 3 to 4.6 mm I.D.)
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
Nombre del producto
Portaprecartuchos Supelguard, Direct-Connect, for use with Supelguard cartridge (2 cm L. x 3 to 4.6 mm I.D.)
Materiales
stainless steel housing
Adaptador
female for 3.0, 4.0, or 4.6 mm I.D. Supelco brand HPLC columns
10-32 female Valco
compatibilidad
for use with Supelguard cartridge (2 cm L. x 3 to 4.6 mm I.D.)
Descripción general
Connects guard column directly to a modular analytical column.
Nota al pie de página
Para columnas de Supelco de 3.0, 4.0 y 4.6mm I.D..
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)