Key Documents
54223-U
Supelco
Tubo de SPE de polipropileno vacío con frita de PE, porosidad de 20 μm
volume 12 mL, pre-fritted, pk of 100
Sinónimos:
12mL Empty Fritted SPE Tubes pk 100
About This Item
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
NB.21
material
polypropylene
description
includes polyethylene frits: 20 μm pore size
packaging
pk of 100
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
volume
12 mL
pore size
20 μm
application(s)
food and beverages
General description
Tubos para EFS (SPE). Estos tubos le permiten rellenar sus propios cartuchos para EFS.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)