Documentos clave
507482
Supelco
Septum, PTFE/Silicone
red PTFE/white silicone, diam. 12 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
PTFE face
red PTFE/white silicone
silicone body
envase
pkg of 100 ea
fabricante / nombre comercial
Chromacol 12-ST2
Parámetros
250 °C temp. limit
D.E.
12 mm
Diámetro
12 mm
Descripción general
It is used as an air-tight seal, and prevents contamintion
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)