29083-U
Versa Vial™, pkg 100
volume 2 mL, clear glass vial
About This Item
Productos recomendados
Materiales
clear glass vial
Características
closure type plug type (12 mm) for Versa Vial
envase
pkg of 100 ea
D.E. × Al × D.I.
12 mm × 32 mm × 9.3 mm
volumen
2 mL
Descripción general
- Shell vial ease-of-use
- Sample security
- Increased safety when emptying
The elongated vase-like neck of the Versa Vial accommodates variations in robotic arm settings while providing an exceptionally wide, 9 mm opening. This wide opening provides the largest target area of any autosampler vial and makes it easy to add samples to the vials using pipette tips.
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)