Documentos clave
27360-U
Supelco
Crimp Seal with PTFE/Silicone Septum
silver aluminum seal, diam. × thickness 11 mm × 1.0 mm, red PTFE/silicone septum, pkg of × 100 ea
Sinónimos:
PTFE/Silicone Septum Crimp Seals
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
red PTFE/silicone septum
silver aluminum seal
Características
closure type crimp seal
dureza
60 (Durometer: shore A)
envase
pkg of × 100 ea
diám. × grosor
11 mm × 1.0 mm
Adaptador
thread for 11 mm
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)