27297
Headspace Vials, Rounded Bottom
volume 20 mL, beveled finish clear glass vial, O.D. × H 22.6 mm × 75 mm, pkg of 1000 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41121806
Productos recomendados
Materiales
beveled finish clear glass vial
round bottom
Características
closure type crimp top vial
envase
pkg of 1000 ea
D.E. × Al
22.6 mm × 75 mm
volumen
20 mL
Adaptador
thread for 20 mm
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)