Documentos clave
27031
Supelco
Viales, tapón de rosca, vidrio transparente (solo vial)
volume 4 mL, clear glass vial, thread for 13-425, O.D. × H × I.D. 15 mm × 45 mm × 8 mm, pkg of 1000 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41121806
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
clear glass vial
Características
closure type screw top vial
envase
pkg of 1000 ea
D.E. × Al × D.I.
15 mm × 45 mm × 8 mm
volumen
4 mL
Adaptador
thread for 13-425
Idoneidad
Autosampler compatibility:
Agilent 7673A, Series I, II
Shimadzu LC Autosamplers
Waters 48, 717, 717 Plus
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)