Documentos clave
2631605
Supelco
Inlet Liner, for Packed GC (unpacked)
pkg of 5 ea
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
descripción
unpacked
envase
pkg of 5 ea
L × D.I. × D.E.
112 mm × 6.0 mm × 3.0 mm
Descripción general
  • length 112 mm × O.D. 6 mm × I.D. 3 mm
  • original Mfr part no. N610-1048
  • available unpacked or wool packed (for dirty samples)
·
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)