Key Documents
20270-U
Supelco
Standard Midget Impinger
reservoir volume 25 mL
Sinónimos:
Impinger/Bubbler
About This Item
UNSPSC Code:
41104008
NACRES:
NB.24
material
standard stem glass impinger
joint
joint ST/NS reservoir
agency
NIOSH 3500,3505,3508,3509,3513,5508,5516,5521,5522
OSHA ID-120
description
marked intervals 5 mL
packaging
pkg of 1 ea
technique(s)
active air sampling: suitable
reservoir L × total L
152 mm (6 in.) × 186 mm (7.3 in.)
reservoir volume
25 mL
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
General description
Estos impactores o "impingers" (para partículas) de vidrio de borosilicato y borboteadores (para gases y vapor) son ideales para los métodos de NIOSH y OSHA que requieren la toma de muestras de contaminantes atmosféricos arrastrándolos a una solución. Disponible con juntas de vidrio o microconectores roscados de PTFE.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)