13067-U
Metal Packed GC Column (General Configuration)
phase none, matrix 80/100 HayeSep N support, L × O.D. × I.D. 8.0 ft (2.4 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
About This Item
Productos recomendados
Materiales
stainless steel column
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
Agilent
Parámetros
0-165 °C temperature (isothermal or programmed)
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I. × D.E.
8.0 ft (2.4 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Matriz
80/100 HayeSep N support
grupo activo de la matriz
none phase
tipo de columna
packed GC
compatibilidad
for use with Agilent Configuration A
Descripción general
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)