Z743644
Laser Tough-Tags™
red, L × W 1.28 in. × 0.50 in., pkg of 2125
Sinónimos:
solvent resistant labels, temperature resistant labels
About This Item
envase
pkg of 2125
fabricante / nombre comercial
Diversified Biotech TTLW-2016-R
L × An
1.28 in. × 0.50 in.
color
red
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)